Läs mer
Diethyl 2-Formamidopropanedioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-Formamidopropanedioate |
| CAS | 6326-44-9 |
| Molekylformel | C8H13NO5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO5/c1-3-13-7(11)6(9-5-10)8(12)14-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10) |
| LEDER | CCOC(=O)C(NC=O)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-formamidopropanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vikt | 203.0794 |