Läs mer
Diethyl 2-Hydroxy-3-methylbutanedioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-Hydroxy-3-methylbutanedioate |
| CAS | 93504-92-8 |
| Molekylformel | C9H16O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Diethyl 3-Methylmalic Acid Ester, Diethyl 2-Hydroxy-3-methyl-butanedioic Acid Ester, 1,4-Diethyl 2-Hydroxy-3-methyl-butanedioic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O5/c1-4-13-8(11)6(3)7(10)9(12)14-5-2/h6-7,10H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)C(O)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-hydroxy-3-methylbutanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.22 |
| Formel vikt | 204.0998 |