Läs mer
Diethyl 2-Hydroxypentanedioate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-Hydroxypentanedioate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O5/c1-3-13-8(11)6-5-7(10)9(12)14-4-2/h7,10H,3-6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 204.0998 |