Läs mer
Dietyl-2-isopentyl-2-metylmalonat, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10347404
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10347404 100 g 100g
10541123 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10347404 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00828FA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 121823-85-6
Molekylformel C13H24O4
Molekylvikt (g/mol) 244.33
MDL-nummer MFCD00053035
InChI-nyckel LFMBZEGLMSBWHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 233614
IUPAC-namn dietyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)propandioat
LEDER CCOC(=O)C(C)(CCC(C)C)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate
Kvantitet 100 g
Synonym diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, 1,3-diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, propanedioic acid,2-methyl-2-3-methylbutyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl methyl 3-methylbutyl malonate, zlchem 675, acmc-1c8qr, diethyl2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propane-1,3-dioate, 2-methyl-2-3-methyl-butyl-malonic acid diethyl ester
Formel vikt 244.33
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk