Läs mer
Dietyl-2-isopentyl-2-metylmalonat, Tech ., Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | diethyl 2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, 1,3-diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propanedioate, propanedioic acid,2-methyl-2-3-methylbutyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl methyl 3-methylbutyl malonate, zlchem 675, acmc-1c8qr, diethyl2-isopentyl-2-methylmalonate, diethyl 2-methyl-2-3-methylbutyl propane-1,3-dioate, 2-methyl-2-3-methyl-butyl-malonic acid diethyl ester |
| Formel vikt | 244.33 |
| Procent renhet | Tech. |
| Kvalitet | Teknisk |