missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethyl 2-Methyl-d3-2-propylmalonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-Methyl-d3-2-propylmalonate |
| CAS | 1246815-67-7 |
| Molekylformel | C11H17D3O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Methylpropyl-malonic Acid Diethyl Ester-d3, Diethyl Methylpropylmalonate-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O4/c1-5-8-11(4,9(12)14-6-2)10(13)15-7-3/h5-8H2,1-4H3/i4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(CCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-propyl-2-(trideuteriomethyl)propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.29 |
| Formel vikt | 219.155 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?