Läs mer
Diethyl 2-Methylenemalonate (Stabilized with TBC, >85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-Methylenemalonate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 172.0736 |