Läs mer
Diethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate |
| CAS | 149771-08-4 |
| Molekylformel | C11H14N2O4S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Methylsulfanylpyrimidine-4,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, NSC 165442 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O4S/c1-4-16-9(14)7-6-12-11(18-3)13-8(7)10(15)17-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1C(=O)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.3 |
| Formel vikt | 270.0674 |