Läs mer
Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate |
| CAS | 3453-00-7 |
| Molekylformel | C12H17O4P |
| MDL-nummer | MFCD00015342 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC=C1)CP(OCC)(OCC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.23 |
| Procent renhet | 98% |