Läs mer
Dietyl 2-Propyl-1H-imidazol-4,5-dikarboxylat, Mikromol™
Produktkod. 17943656
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17943656 25 mg
1 options
Produktkod. 17943656 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1317.190025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dietyl 2-propyl-1H-imidazol-4,5-dikarboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl-2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
CAS 144689-94-1
Analyt- eller komponentnamn Diethyl-2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H18 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, 4,5-diethyl ester, 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 2-propyl-, diethyl ester (9CI), Diethyl 2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate, Diethyl 2-propylimidazole-4,5-dicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O4/c1-4-7-8-13-9(11(15)17-5-2)10(14-8)12(16)18-6-3/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
LEDER CCCc1nc(C(=O)OCC)c([nH]1)C(=O)OCC
IUPAC-namn dietyl 2-propyl-1H-imidazol-4,5-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 254.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 254,1267 g/mol