Learn More
Diethyl 2-thienylmethylphosphonate, 95%
Product Code. 15462489
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15462489 1 g 1g
15482489 250 mg 250mg
15472489 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15462489 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H65232.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2026-42-8 | C9H15O3PS | 234.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2026-42-8
Molekylformel C9H15O3PS
Molekylvikt (g/mol) 234.25
MDL-nummer MFCD00128457
InChI-nyckel GOJBUVQDOFHBLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl thiophen-2-ylmethyl phosphonate, diethyl 2-thienylmethyl phosphonate, thiophen-2-ylmethyl-phosphonic acid diethyl ester, diethyl 2-thienylmethylphosphonate, 2-diethoxyphosphorylmethyl thiophene, phosphonic acid, 2-thienylmethyl-, diethyl ester, diethyl thiophen-2-ylmethylphosphonate, ksc207o5j, 2-diethoxyphosphinylmethyl thiophene
PubChem CID 4185897
IUPAC-namn 2-(dietoxifosforylmetyl)tiofen
LEDER CCOP(=O)(CC1=CC=CS1)OCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Diethyl 2-thienylmethylphosphonate
Färg Gult
Brytningsindex 1.52
Kvantitet 1 g
Beilstein 1683411
Formel vikt 234.25
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.