Läs mer
Diethyl [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate, Mikromol™
Beskrivning
Diethyl [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl] Adenine |
| CAS | 180587-75-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (R)-9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl] Adenine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H22 N5 O4 P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phosphonic acid, P-[[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, diethyl ester, Phosphonic acid, [[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, diethyl ester (9CI), Phosphonic acid, [[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, diethyl ester, (R)-, Diethyl (2R)-[[1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate, Diethyl [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N5O4P/c1-4-21-23(19,22-5-2)9-20-10(3)6-18-8-17-11-12(14)15-7-16-13(11)18/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H2,14,15,16)/t10-/m1/s1 |
| LEDER | CCOP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCC |
| IUPAC-namn | 9-[(2R)-2-(diethoxyphosphorylmethoxy)propyl]purin-6-amine |
| Visa mer |