Läs mer
Dietyl 3,4-furandikarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10658824 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10658824 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10658824 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156510050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 30614-77-8 | C10H12O5 | 212,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 3, 4-furandicarboxylate
CAS 30614-77-8
Färg Färglös
Densitet 1.1400g/mL, 1.14
Kokpunkt 155 °C (13,0 mmHg)
Flampunkt 82 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H12O5
Brytningsindex 1,4715 till 1,4735
MDL-nummer MFCD00005349
Kvantitet 5 g
Synonym diethyl 3,4-furandicarboxylate, 3,4-furandicarboxylic acid, diethyl ester, 3,4-diethyl furan-3,4-dicarboxylate, furan-3,4-dicarboxylic acid diethyl ester, 5-18-07-00053 beilstein handbook reference, zodfwnhyqarjlc-uhfffaoysa, 3,4-furandicarboxylicacid, 3,4-diethyl ester
InChI-nyckel ZODFWNHYQARJLC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=COC=C1C(=O)OCC
IUPAC-namn dietylfuran-3,4-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 212.20
PubChem CID 35399
Formel vikt 212.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl 3,4-furandicarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.