Läs mer
Dietyl (3-aminopropyl)fosfonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488367
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488367 250 mg 250mg
15478367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51874.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 4402-24-8 | Molecular Formula: C7H18NO3P | Molecular Weight: 195.20 g/mol
Dietyl(3-aminopropyl)fosfonat används vid framställning av tert-butyl (2-((dietoxifosforyl)propyl)amino)-3,4-dioxocyklobut-1-en-1-yl)karbamat genom att reagera med tert-butyl (2-etoxi-3,4-dioxocyklobut-1-en-1-yl).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dietyl (3
-aminopropyl)fosfonat används vid framställning av tert-butyl (2-((dietoxifosforyl)propyl)amino)-3,4-dioxocyklobut-1-en-1-yl)karbamat genom att reagera med tert-butyl-(2-etoxi-3,4-dioxocyklobut-1-en-1-yl)-yl.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4402-24-8
Molekylformel C7H18NO3P
Molekylvikt (g/mol) 195.20
MDL-nummer MFCD11110596
InChI-nyckel DQORFBNFNLHVIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3-aminopropyl phosphonate, diethyl 3-aminopropylphosphonate, 3-aminopropyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl aminopropyl phosphonate, 3-aminopropylphosphonic acid diethyl ester, 3-aminopropanephosphonic acid diethyl ester, 3-amino-propyl-phosphonic acid diethyl ester, diethyl 3-aminopropyl phosphonate 250mg, phosphonic acid, 3-aminopropyl-, diethyl ester
PubChem CID 78113
IUPAC-namn 3-dietoxifosforylpropan-1-amin
LEDER CCOP(=O)(CCCN)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Formel vikt 195.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.