Läs mer
Diethyl (3-chloropropyl)malonate, 98%
Produktkod. 11393676
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393676 25 g 25g
11383676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14776.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18719-43-2 | C10H17ClO4 | 236.692 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18719-43-2
Molekylformel C10H17ClO4
Molekylvikt (g/mol) 236.692
MDL-nummer MFCD00009169
InChI-nyckel WUOPYKKJFZHTRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3-chloropropyl malonate, diethyl 2-3-chloropropyl malonate, malonic acid, 3-chloropropyl-, diethyl ester, 2-3-chloropropyl malonic acid diethyl ester, acmc-20al9u, diethyl ?-chloropropyl malonate, chloropropylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-3-chloropropyl propanedioate
PubChem CID 140413
IUPAC-namn dietyl-2-(3-klorpropyl)propandioat
LEDER CCOC(=O)C(CCCCl)C(=O)OCC
Specifica
Kemiskt namn eller material Diethyl (3-chloropropyl)malonate
Densitet 1.101
Kokpunkt 102°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 25 g
Beilstein 1785711
Formel vikt 236.7
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.