Läs mer
Diethyl 3-(N-Hydroxyamino)propylphosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 3-(N-Hydroxyamino)propylphosphate |
| CAS | 66508-19-8 |
| Molekylformel | C7 H18 N O5 P |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18NO5P/c1-3-11-14(10,12-4-2)13-7-5-6-8-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(OCC)OCCCNO |
| IUPAC-namn | diethyl 3-(hydroxyamino)propyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.2 |
| Formel vikt | 227.0923 |