Läs mer
Dietyl(3-pyridyl)boran, 98 %
Produktkod. p-7055606
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15421329 5 g 5g
15431329 25 g 25g
15441329 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64225.06
CAS: 89878-14-8 | C9H14BN | 147,03 g/mol
Reaktant för: beredning av hämmare av ataxi telangiectasia muterat och Rad3-relaterat (ATR) proteinkinas som potentiella anticancermedel, N-metyleringsreaktioner av pyridylgruppen, palladiumkatalyserade amineringsreaktioner, intramolekylära Heck-reaktioner, Kopplingsreaktioner och Syntes av trisubstituerade polykupyrimider från Suzupyrimid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Reaktant för: beredning av hämmare av ataxi telangiectasia muterat och Rad3-relaterat (ATR) proteinkinas som potentiella anticancermedel, N-metyleringsreaktioner av pyridylgruppen, Palladiumkatalyserade amineringsreaktioner, intramolekylära Heck-reaktioner, Kopplingsreaktioner och Syntes av trisubstituerade pyrimidiner från polyhalopimidiner från Suzuyrimidiner.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89878-14-8
Molekylformel C9H14BN
Molekylvikt (g/mol) 147.03
MDL-nummer MFCD00012348
InChI-nyckel OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3-pyridyl borane, 3-diethylboryl pyridine, diethyl 3-pyridinyl borane, pyridine, 3-diethylboryl, 3-diethylboranyl pyridine, diethyl-3-pyridylborane, dithyl 3-pyridyl borane, 3-pyridyldiethylborane, diethyl 3-pyridyl bo
PubChem CID 642851
IUPAC-namn dietyl(pyridin-3-yl)boran
LEDER CCB(CC)C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl(3-pyridyl)borane
Smältpunkt 172 °C till 175 °C (litteratur)
Kvantitet 5 g
Beilstein 4381494
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 147.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.