Läs mer
Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™
Beskrivning
Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 79925-38-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 Cl2 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Felodipine Imp. C (EP), Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)22-11(4)15(19(24)26-6-2)16(14)12-8-7-9-13(20)17(12)21/h7-9,16,22H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OCC)C |
| IUPAC-namn | diethyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Visa mer |