Läs mer
Dietyl 4,4-difluoropimelat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11345155
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11345155 1 g 1g
15494137 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345155 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31544.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22515-16-8
Molekylformel C11H18F2O4
Molekylvikt (g/mol) 252.26
MDL-nummer MFCD08146634
InChI-nyckel XUOBBVMKXUPPEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-difluoroheptanedioic acid diethyl ester, 1,7-diethyl 4,4-difluoroheptanedioate, diethyl 4,4-difluoropimelate, pubchem22650, diethyl 4,4-heptanedioate, ksc494q0l, diethyl4,4-difluoroheptanedioate, diethyl 4,4-difluoroheptane-1,7-dioate, 4,4-difluoro-heptanedioic acid diethyl ester, heptanedioicacid,4,4-difluoro-,1,7-diethylester
PubChem CID 10264195
IUPAC-namn dietyl-4,4-difluorheptandioat
LEDER CCOC(=O)CCC(F)(F)CCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 4,4-difluoropimelate
Kokpunkt 108 °C (3 mmHg)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 1 g
Formel vikt 252.26
Procent renhet 97%