Läs mer
Diethyl 4,5-Thiazoledicarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 4,5-Thiazoledicarboxylate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO4S/c1-3-13-8(11)6-7(15-5-10-6)9(12)14-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 229.0409 |