Läs mer
Diethyl 4-aminobenzylphosphonate, 99%
Produktkod. 11425946
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425946 25 g 25g
11415946 5 g 5g
11435946 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22279.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20074-79-7 | C11H18NO3P | 243.24 g/mol
Dietyl-4-aminobensylfosfonat används som ett reagens vid framställning av [4-(tetradekanoylamino)bensyl]fosfonsyra. Det används också vid framställning av dietyl-p-bensoylaminobensylfosfonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dietyl-4-aminobensylfosfonat används som reagens vid framställning av [4-(tetradekanoylamino)bensyl]fosfonsyra. Det används också vid framställning av dietyl-p-bensoylaminobensylfosfonat.
Löslighet
Löslig i metylenklorid, aceton och bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20074-79-7
Molekylformel C11H18NO3P
Molekylvikt (g/mol) 243.24
MDL-nummer MFCD00007913
InChI-nyckel ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830
PubChem CID 88358
LEDER CCOP(=O)(CC1=CC=C(N)C=C1)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 4-aminobenzylphosphonate
Smältpunkt 91°C to 94°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2941613
Löslighetsinformation Soluble in methylene chloride,acetone and benzene. Insoluble in water.
IUPAC-namn 4-(dietoxifosforylmetyl)anilin
Formel vikt 243.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.