Läs mer
Dietyl 4-bromfenylmalonat, Thermo Scientific™
Produktkod. 11306136
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11306136 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 11306136 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00148DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 4-bromophenylmalonate
CAS 93139-85-6
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H15BrO4
Kvantitet 1 g
Synonym diethyl 4-bromophenylmalonate, diethyl 2-4-bromophenyl malonate, 1,3-diethyl 2-4-bromophenyl propanedioate, 2-4-bromophenyl malonic acid diethyl ester, diethyl 4-bromphenyl malonate, diethyl 4-bromophenyl malonate, 2-4-bromo-phenyl malonic acid diethyl ester, propanedioic acid, 4-bromophenyl-, diethyl ester
InChI-nyckel NEEVEYWBDFTMKS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Br)C(=O)OCC
IUPAC-namn dietyl-2-(4-bromfenyl)propandioat
Molekylvikt (g/mol) 315.163
PubChem CID 10519382
Formel vikt 315.16
Procent renhet 95%