Läs mer
Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10707212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10707212 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10707212 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 332260050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39225-17-7
Molekylformel C11H16ClO3P
Molekylvikt (g/mol) 262.67
MDL-nummer MFCD00051568
InChI-nyckel BVQPVBZRJSFOEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 4-chlorobenzylphosphonate, diethyl 4-chlorobenzyl phosphonate, diethyl 4-chlorophenyl methylphosphonate, 1-chloro-4-diethoxyphosphorylmethyl benzene, phosphonic acid, 4-chlorophenyl methyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-4-chlorophenyl methyl-, diethyl ester, acmc-1aifv, diethyl 4-chlorobenzylposphonate, diethyl 4-chlorobenzylphosphate
PubChem CID 99240
IUPAC-namn 1-chloro-4-(diethoxyphosphorylmethyl)benzene
LEDER CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)Cl)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate
Färg Colorless
Densitet 1.09g/mL
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589nm)
Analysprocentintervall 98%
Formel vikt 262.67
Procent renhet ≥97.5%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl (4-chlorobenzyl)phosphonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.