Läs mer
Dietyl 4-klorbensylfosfonat, 98+%
Produktkod. 11354394
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354394 50 g 50g
11344394 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354394 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00965.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 39225-17-7 | C11H16ClO3P | 262,67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39225-17-7
Molekylformel C11H16ClO3P
Molekylvikt (g/mol) 262.67
MDL-nummer MFCD00051568
InChI-nyckel BVQPVBZRJSFOEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 4-chlorobenzylphosphonate, diethyl 4-chlorobenzyl phosphonate, diethyl 4-chlorophenyl methylphosphonate, 1-chloro-4-diethoxyphosphorylmethyl benzene, phosphonic acid, 4-chlorophenyl methyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-4-chlorophenyl methyl-, diethyl ester, acmc-1aifv, diethyl 4-chlorobenzylposphonate, diethyl 4-chlorobenzylphosphate
PubChem CID 99240
IUPAC-namn 1-klor-4-(dietoxifosforylmetyl)bensen
LEDER CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)Cl)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate
Densitet 1.082
Kvantitet 50 g
Brytningsindex 1.5075
Beilstein 1346690
Kokpunkt 153 °C till 155 °C (0,6 mmHg)
Formel vikt 262.67
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.