Läs mer
Dietyl-4-metoxibensylfosfonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7044200
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301857 10 g 10g
11311857 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05226.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1145-93-3 | C12H19O4P | 258.254 g/mol
Dietyl-4-metoxibensylfosfonat används vid syntes av C-arylglykosider. Det fungerar som en reaktant för syntes avγ -Monofluorinerade goniotalaminanaloger via ringöppnande hydrofluorering, stilbenoidderivat med neuroprotektiv aktivitet, resveratrol-kromanhybrider med antioxidantaktivitet, oligostilbenoider som använder regioselektiv cyklodehydrering och arylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Dietyl-4-metoxibensylfosfonat används vid syntes av C-arylglykosider. Det fungerar som en reaktant för syntes avγ -Monofluorinerade goniotalaminanaloger via ringöppnande hydrofluorering, stilbenoidderivat med neuroprotektiv aktivitet, resveratrol-kromanhybrider med antioxidantaktivitet, oligostilbenoider som använder regioselektiv cyklodehydrering och arylering.
Löslighet Ej blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1145-93-3
Molekylformel C12H19O4P
Molekylvikt (g/mol) 258.254
MDL-nummer MFCD00015662
InChI-nyckel NKARVHNAACNYGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 4-methoxybenzylphosphonate, diethyl 4-methoxybenzyl phosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-methoxybenzene, diethyl 4-methoxyphenyl methylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-methoxy-benzene, phosphonic acid, 4-methoxyphenyl methyl-, diethyl ester, acmc-1bsuk, 4-diethylphosphonomethyl anisole, diethyl-4-methoxybenzyl phosphonate, diethyl 4-methoxybenzyl-phosphonate
PubChem CID 4063826
IUPAC-namn 1-(dietoxifosforylmetyl)-4-metoxibensen
LEDER CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)OC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
Densitet 1.5
Kokpunkt 136°C to 138°C (0.7 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5045
Kvantitet 10 g
Beilstein 2125148
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 258.25
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.