Läs mer
Dietyl-4-metylbensylfosfonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11412208
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412208 10 g 10g
11422208 50 g 50g
11432208 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15190.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3762-25-2 | C12H19O3P | 242.255 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3762-25-2
Molekylformel C12H19O3P
Molekylvikt (g/mol) 242.255
MDL-nummer MFCD00041385
InChI-nyckel QKGBKPZAXXBLJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 4-methylbenzylphosphonate, diethyl 4-methylbenzyl phosphonate, 4-methylbenzyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl 4-methylphenyl methylphosphonate, diethoxy 4-methylphenyl methyl phosphino-1-one, acmc-209iuf, diethyl-4-methylbenzylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-methylbenzene, phosphonic acid, 4-methylphenyl methyl-, diethyl ester
PubChem CID 3050
IUPAC-namn 1-(dietoxifosforylmetyl)-4-metylbensen
LEDER CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)C)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 4-methylbenzylphosphonate
Densitet 1.07
Kokpunkt 146°C to 148°C (0.6 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 10 g
Beilstein 2940626
Formel vikt 242.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.