Läs mer
Dietyl(4-nitrobenzyl)fosfonat, 98 %
Produktkod. 10662012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10662012 5 g Glasflaska 5g
10061761 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10662012 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 332290050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 2609-49-6 | C11H16NR5P | 273,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2609-49-6
Molekylformel C11H16NO5P
Molekylvikt (g/mol) 273.22
MDL-nummer MFCD00047747
InChI-nyckel FORMFFDDQMCTCT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256065
IUPAC-namn 1-(dietoxifosforylmetyl)-4-nitrobensen
LEDER CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate
Färg Orange-gul till röd
Densitet 1.2400g/mL, 1.24
Kokpunkt 151 °C (0,1 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5220 till 1,526
Kvantitet 5 g
Beilstein 16, IV, 1096
Synonym diethyl 4-nitrobenzylphosphonate, diethyl 4-nitrobenzyl phosphonate, diethyl 4-nitrophenyl methylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-nitro-benzene, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-nitrobenzene, phosphonic acid, 4-nitrophenyl methyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-4-nitrophenyl methyl-, diethyl ester, zlchem 660, diethyl4-nitrobenzylphosphonate
Formel vikt 273.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.