Läs mer
Diethyl 4-oxopimelate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 4-oxopimelate |
| CAS | 6317-49-3 |
| Molekylformel | C11H18O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O5/c1-3-15-10(13)7-5-9(12)6-8-11(14)16-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCC(=O)CCC(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 4-oxoheptanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vikt | 230.1154 |