Läs mer
Diethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 140171-65-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H27 Cl N2 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Amlodipine Besilate Imp. E (EP), Amlodipine Imp. E (EP), Diethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Related Compound E, Amlodipine Besilate Impurity E, Amlodipine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27ClN2O5/c1-4-28-20(25)17-13(3)24-16(12-27-11-10-23)19(21(26)29-5-2)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22/h6-9,18,24H,4-5,10-12,23H2,1-3H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OCC)COCCN |
| Visa mer |