Läs mer
Dietyl 5,5'-[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-karboxylat) (Etylkromoglikat), Mikromol™
Beskrivning
Dietyl 5,5'-[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-karboxylat) (Etyl Kromoglicat)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate) |
| CAS | 16150-45-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C27 H24 O11 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Sodium Cromoglicate Imp. B (EP), Cromolyn USP Related Compound B, Cromolyn USP RC B, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate), Ethyl Cromoglicate, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate), Cromolyn Related Compound B, Sodium Cromoglicate Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C27H24O11/c1-3-33-26(31)22-11-16(29)24-18(7-5-9-20(24)37-22)35-13-15(28)14-36-19-8-6-10-21-25(19)17(30)12-23(38-21)27(32)34-4-2/h5-12,15,28H,3-4,13-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OCC)cccc2O1 |
| IUPAC-namn | Etyl 5-[3-(2-etoxikarbonyl-4-oxochromen-5-yl)Oxy-2-hydroxypropoxy]-4-oxokromann-2-karboxylat |
| Visa mer |