Läs mer
Dietyl 5,5'-[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-karboxylat) (Etylkromoglikat), Mikromol™
Produktkod. 30461866
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461866 4 x 25 mg
17953456 100 mg
17963216 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30461866 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0039.0400254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dietyl 5,5'-[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-karboxylat) (Etylkromoglikat), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate)
CAS 16150-45-1
Analyt- eller komponentnamn Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C27 H24 O11
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Sodium Cromoglicate Imp. B (EP), Cromolyn USP Related Compound B, Cromolyn USP RC B, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate), Ethyl Cromoglicate, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate), Cromolyn Related Compound B, Sodium Cromoglicate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C27H24O11/c1-3-33-26(31)22-11-16(29)24-18(7-5-9-20(24)37-22)35-13-15(28)14-36-19-8-6-10-21-25(19)17(30)12-23(38-21)27(32)34-4-2/h5-12,15,28H,3-4,13-14H2,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OCC)cccc2O1
IUPAC-namn Etyl 5-[3-(2-etoxikarbonyl-4-oxochromen-5-yl)Oxy-2-hydroxypropoxy]-4-oxokromann-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 524.47
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 524,1319 g/mol