Läs mer
Diethyl acetamidomalonate, 98+%
Produktkod. 11417956
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417956 25 g 25g
11427956 100 g 100g
11437956 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14048.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1068-90-2 | C9H15NO5 | 217.221 g/mol
Dietyl 2-acetamidomalonat, är en mångsidig byggsten som används för syntes av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar. Det är en mellanprodukt för framställning av Novobiocin-analoger som potentiella värmechockprotein 90-hämmare. Det används också som en viktig mellanprodukt i synteser av vitamin B1 och B6, barbiturater, icke-steroida antiinflammatoriska medel, andra många läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietyl 2-Acetamidomalonat, är en mångsidig byggsten som används för syntes av olika farmaceutiska och biologiskt aktiva föreningar. Det är en mellanprodukt för framställning av Novobiocin-analoger som potentiella värmechockprotein 90-hämmare. Det används också som en viktig mellanprodukt i synteser av vitamin B1 och B6, barbiturater, icke-steroida antiinflammatoriska medel, andra många läkemedel.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1068-90-2
Molekylformel C9H15NO5
Molekylvikt (g/mol) 217.221
MDL-nummer MFCD00009146
InChI-nyckel ISOLMABRZPQKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl acetamidomalonate, diethyl 2-acetamidomalonate, diethyl acetaminomalonate, diethyl acetylaminomalonate, acetamidomalonic acid diethyl ester, 2-acetylaminomalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-acetamidopropanedioate, diethyl acetylamino malonate, propanedioic acid, acetylamino-, diethyl ester, acetylamino propanedioic acid diethyl ester
PubChem CID 14041
IUPAC-namn dietyl-2-acetamidopropandioat
LEDER CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl acetamidomalonate
Smältpunkt 96°C to 99°C
Kokpunkt 185°C (20 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 783883
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 217.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.