Läs mer
Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, 96%
Produktkod. 11404343
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404343 50 g 50g
11414343 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404343 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10933.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105-50-0 | C9H14O5 | 202.21 g/mol
Syntes av 1-substituerade 4-etoxikarbonyl-5-(etoxikarbonylmetyl)-pyrazoler Dietylaceton-1,3-dikarboxylat reagerar med N,N-dimetylformamiddimetylacetal (DMFDMA) i etanol vid rumstemperatur. Oväntad produktdikotomi produceras i den Biginelli-liknande kondensationen av 2-hydroxibensaldehyd med urea eller tiourea respektive dimetyl- eller dietylaceton-1,3-dikarboxylat som aktiva metylenkomponenter. Etyl-2-amino-4-(2-etoxi-2-oxoetyl)tiazol-5-karboxylat (2a), framställt av dietylaceton-1,3-dikarboxylat, sulfurylklorid och tiokarbamid. Syntes av dietyl-2,2-dietyl-3,5-dioxopimelat genom reaktion av etyl-3-klor-3-oxo-2,2-dimetylpropionat med dietylaceton-1,3-dikarboxylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Syntes av 1-substituerade 4-etoxikarbonyl-5-(etoxikarbonylmetyl)-pyrazoler Dietylaceton-1,3-dikarboxylat reagerar med N,N-dimetylformamiddimetylacetal (DMFDMA) i etanol vid rumstemperatur. Oväntad produktdikotomi produceras i den Biginelli-liknande kondensationen av 2-hydroxibensaldehyd med urea eller tiourea respektive dimetyl- eller dietylaceton-1,3-dikarboxylat som aktiva metylenkomponenter. Etyl-2-amino-4-(2-etoxi-2-oxoetyl)tiazol-5-karboxylat (2a), framställt av dietylaceton-1,3-dikarboxylat, sulfurylklorid och tiokarbamid. Syntes av dietyl-2,2-dietyl-3,5-dioxopimelat genom reaktion av etyl-3-klor-3-oxo-2,2-dimetylpropionat med dietylaceton-1,3-dikarboxylat.
Löslighet Olösligt i vatten
och lösligt i alkohol, ester, bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-50-0
Molekylformel C9H14O5
Molekylvikt (g/mol) 202.21
MDL-nummer MFCD00009200
InChI-nyckel ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, diethyl 3-oxoglutarate, 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, diethyl ester, ethyl acetonedicarboxylate, ethyl 3-oxoglutarate, diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, diethyl acetone dicarboxylate, 3-oxopentanedioic acid diethyl ester, acetonedicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 66045
IUPAC-namn dietyl-3-oxopentandioat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
Densitet 1.113
Kokpunkt 134°C to 135°C (10 mmHg)
Flampunkt 86°C (186°F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 50 g
Beilstein 640146
Löslighetsinformation Insoluble in water and soluble in alcohol,ester,benzene.
Formel vikt 202.21
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.