Läs mer
Diethyl acetylenedicarboxylate, 96%
Produktkod. 11489233
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489233 500 g 500g
11469233 25 g 25g
11479233 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489233 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11719.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 762-21-0 | C8H10O4 | 170.164 g/mol
Dietylacetylendikarboxylat används som ett proteintvärbindare. Det används också i syntesen av 3,4,5-trisubstituerade 2(5H)-furanonderivat, högfunktionaliserade tiazolidinonderivat, nya cykliska peroxidglukosider och 4,11-dimesitylbisanten, lösligt bisantenderivat, via Diels-Alder-reaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dietylacetylendikarboxylat används som ett proteintvärbindare. Det används också i syntesen av 3,4,5-trisubstituerade 2(5H)-furanonderivat, högfunktionaliserade tiazolidinonderivat, nya cykliska peroxidglukosider och 4,11-dimesitylbisanten, lösligt bisantenderivat, via Diels-Alder-reaktion.
Löslighet
Löslig i etanol, etyleter, CCl4, Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 762-21-0
Molekylformel C8H10O4
Molekylvikt (g/mol) 170.164
MDL-nummer MFCD00009186
InChI-nyckel STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, diethyl ester, diethyl 2-butynedioate, 1,4-diethyl but-2-ynedioate, acetylenedicarboxylic acid, diethyl ester, acetylenedicarboxylic acid diethyl ester, diethylacetylenedicarboxylate, bis-ethoxycarbonyl acetylene, diethyl acetylene dicarboxylate, di-ethyl acetylenedicarboxylate
PubChem CID 69803
IUPAC-namn dietylbut-2-ynedioat
LEDER CCOC(=O)C#CC(=O)OCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Diethyl acetylenedicarboxylate
Smältpunkt 1°C to 2°C
Densitet 1.067
Kokpunkt 108°C to 110°C (11 mmHg)
Flampunkt 94°C (201°F)
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 743166
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ethyl ether,CCl4,Insoluble in water.
Formel vikt 170.16
Procent renhet 96%
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.