Läs mer
Dietylacetylmetylfosfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11481440
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481440 5 g 5g
11471440 1 g 1g
11491440 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481440 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26896.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Dietylacetylmetylfosfonat används som ligand i koordinationskemi för att framställa lantanidseriemetaller som terbium, europium och neodym.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Dietylacetylmetylfosfonat används som ligand i koordinationskemi för att framställa lantanidseriemetaller som terbium, europium
och neodym.
Löslighet
Blandbar med tetrahydrofuran, eter, diklormetan och kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1067-71-6
Molekylformel C7H15O4P
Molekylvikt (g/mol) 194.167
MDL-nummer MFCD00044728
InChI-nyckel RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-oxopropyl phosphonate, diethyl acetonylphosphonate, diethyl 2-oxopropylphosphonate, acetonylphosphonic acid diethyl ester, 2-oxopropyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2-oxopropyl-, diethyl ester, aurora ka-1476, ksc490a4t, diethyl acetylmethylphosphonate
PubChem CID 14028
IUPAC-namn 1-dietoxifosforylpropan-2-on
LEDER CCOP(=O)(CC(=O)C)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl acetylmethylphosphonate
Densitet 1.01
Kokpunkt 129°C (9 mmHg)
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Miscible with tetrahydrofuran,ether,dichloromethane and chloroform.
Formel vikt 194.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.