Läs mer
Diethyl acetylsuccinate, 99%
Produktkod. 10697252 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10697252 25 g Glasflaska 25g
10793641 100 g Glasflaska 100g
10696934 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10697252 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113950250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1115-30-6 | C10H16O5 | 216.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1115-30-6
Molekylformel C10H16O5
Molekylvikt (g/mol) 216.23
MDL-nummer MFCD00009157
InChI-nyckel DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-acetylsuccinate, diethyl acetylsuccinate, ethyl acetylsuccinate, diethyl acetosuccinate, butanedioic acid, acetyl-, diethyl ester, acetylsuccinic acid diethyl ester, diethylacetylsuccinate, 1,4-diethyl 2-acetylbutanedioate, succinic acid, acetyl-, diethyl ester, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-diethyl ester
PubChem CID 66197
IUPAC-namn dietyl-2-acetylbutandioat
LEDER CCOC(=O)CC(C(=O)C)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl acetylsuccinate
Smältpunkt -8°C
Färg Gult
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 180°C to 183°C (50.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5O2CCH2CH(COCH3)CO2C2H5
Brytningsindex 1.4340 to 1.436
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, 801
Löslighetsinformation Solubility in water: 15g/L (20°C)
Formel vikt 216.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.