Läs mer
Dietyladipat, 99 %
Produktkod. 11480363
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480363 500 g 500g
11470363 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480363 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11476.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-28-6 | C10H18O4 | 202,25 g/mol
Poly(vinylidenfluorid) (PVF2) geler i dietyladipat (DEA) med fibrillär morfologi presenteras. Geleringsprocessen följer den tredimensionella perkolationsmekanismen. Förbrännings- och emissionsegenskaper hos en dieselmotor med direktinsprutning drivs med diesel-dietyladipatblandningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Poly(vinylidenfluorid) (PVF2) geler i dietyladipat (DEA) med fibrillär morfologi presenteras. Geleringsprocessen följer den tredimensionella perkolationsmekanismen. Förbrännings- och emissionsegenskaper hos en dieselmotor med direktinsprutning drivs med diesel-dietyladipatblandningar.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-28-6
Molekylformel C10H18O4
Molekylvikt (g/mol) 202.25
MDL-nummer MFCD00009215
InChI-nyckel VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl adipate, ethyl adipate, 1,6-diethyl hexanedioate, hexanedioic acid, diethyl ester, adipic acid, diethyl ester, adipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, diethyl, diethylhexanedioic acid, diethylester kyseliny adipove, ethyl delta-carboethoxyvalerate
PubChem CID 8844
ChEBI CHEBI:34697
IUPAC-namn dietylhexandioat
LEDER CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl adipate
Smältpunkt -20 °C
Densitet 1.008
Kokpunkt 250 °C till 252 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Linjär formel CH3CH2O2C(CH2)4CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.4275
Kvantitet 500 g
Beilstein 1780035
Merck Index 14,162
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 202.25
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.