Läs mer
Dietyl Adipat, TRC
Produktkod. 30370408
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30370408 25 g
1 options
Produktkod. 30370408 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45540525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl adipate
CAS 141-28-6
Molekylformel C10 H18 O4
Kvantitet 25 g
Synonym Adipic acid, diethyl ester (6CI,8CI), Hexanedioic acid, diethyl ester (9CI), Diethyl adipate, Diethyl hexanedioate, Ethyl adipate, Ethyl δ-carboethoxyvalerate, NSC 19160, NSC 3363
InChI formel InChI=1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
IUPAC-namn dietylhexanedioat
Molekylvikt (g/mol) 202.25
Formel vikt 202.1205