Läs mer
Diethyl allylmalonate, 96%
Produktkod. 11307655
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307655 25 g 25g
11317655 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307655 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02286.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2049-80-1 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
Dietylallylmalonat är en viktig intermediär i synteser av vitamin B1 och B6, barbiturater, icke-steroida antiinflammatoriska medel, andra många läkemedel, jordbrukskemikalier och smak- och doftföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Dietylallylmalonat är en viktig mellanprodukt i synteser av vitamin B1 och B6
, barbiturater, icke-steroida antiinflammatoriska medel, andra många läkemedel, jordbrukskemikalier och smak- och doftföreningar.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2049-80-1
Molekylformel C10H16O4
Molekylvikt (g/mol) 200.234
MDL-nummer MFCD00009155
InChI-nyckel GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid
PubChem CID 74900
IUPAC-namn dietyl-2-prop-2-enylpropandioat
LEDER CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl allylmalonate
Densitet 1.016
Kokpunkt 222°C to 223°C
Flampunkt 92°C (197°F)
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 25 g
Beilstein 1709466
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 200.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.