Läs mer
Dietylallylmalonat, TRC
Produktkod. 30370156
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30370156 250 mg
1 options
Produktkod. 30370156 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD443728250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Allylmalonate
CAS 2049-80-1
Molekylformel C10H16O4
Kvantitet 250 mg
Synonym (2-Propenyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Allylmalonic Acid Diethyl Ester, Allylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1-Butene-4,4-dicarboxylate, Diethyl 2-Allyl-1,3-propanedioate, Diethyl 2-Allylmalonate, Diethyl 2-Prop-2-enylmalonate, Diethyl 2-Propenylmalonate, Ethyl Allylmalonate, NSC 67393, NSC 8777
InChI formel InChI=1S/C10H16O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
LEDER CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
IUPAC-namn dietyl 2-prop-2-enylpropanedioat
Molekylvikt (g/mol) 200.23
Formel vikt 200.1049