Läs mer
Dietylallylfosfonat, 97 %
Produktkod. 10737022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10737022 25 g Glasflaska 25g
10624532 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10737022 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 336110250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1067-87-4 | C7H15O3P | 178,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För CC-obligationsbildning (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1067-87-4
Molekylformel C7H15O3P
Molekylvikt (g/mol) 178.17
MDL-nummer MFCD00015134
InChI-nyckel YPJHXRAHMUKXAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl allylphosphonate, diethyl prop-2-en-1-ylphosphonate, diethyl-allylphosphonate, acmc-1bprn, phosphonic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, allylphosphonic acid diethyl, 3-diethoxyphosphoryl-prop-1-ene, allylphosphonic acid diethyl ester, allyl phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 573014
IUPAC-namn 3-dietoxifosforylprop-1-en
LEDER CCOP(=O)(CC=C)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl allylphosphonate
Namnnotering 97%
Färg Färglös
Kokpunkt 97,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (O)P(CH3CH2O)2CH2CHCH2
Brytningsindex 1,4325 till 1,4345
Kvantitet 25 g
Formel vikt 178.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.