missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethyl Alpha-Acetylglutarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl alpha-Acetylglutarate |
| CAS | 1501-06-0 |
| Molekylformel | C11H18O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-acetylglutaric Acid Diethyl ester, 2-acetylpentanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Acetylglutarate, Diethyl 2-Acetylpentanedioate, NSC 42535 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O5/c1-4-15-10(13)7-6-9(8(3)12)11(14)16-5-2/h9H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCC(C(=O)C)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-acetylpentanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vikt | 230.1154 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?