Läs mer
Diethyl aminomalonate hydrochloride, 98%
Produktkod. 11404654
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404654 10 g 10g
11414654 50 g 50g
11424654 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404654 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13681.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13433-00-6 | C7H14ClNO4 | 211.642 g/mol
Dietylaminomalonathydroklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt. Dietylaminomalonat med formaldehyd genererar en azometin-ylid som kan genomgå cykloadditioner med 1,2-dipolarofiler för att bilda pyrrolidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Dietylaminomalonathydroklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt. Dietylaminomalonat med formaldehyd genererar en azometin-ylid som kan genomgå cykloadditioner med 1,2-dipolarofiler för att bilda pyrrolidiner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Det är hygroskopiskt till sin natur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13433-00-6
Molekylformel C7H14ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 211.642
MDL-nummer MFCD00012510
InChI-nyckel GLFVNTDRBTZJIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl aminomalonate hydrochloride, diethyl 2-aminomalonate hydrochloride, aminomalonic acid diethyl ester hydrochloride, 1,3-diethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, propanedioic acid, amino-, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, diethyl 2-aminomalonate hcl, diethyl aminomalonate hcl, diethyl 2-aminopropane-1,3-dioate, chloride, pubchem23977
PubChem CID 3084143
IUPAC-namn dietyl-2-aminopropandioat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)C(C(=O)OCC)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl aminomalonate hydrochloride
Smältpunkt ∼165°C (decomposition)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 10 g
Beilstein 3568037
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 211.65
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.