Läs mer
Diethyl aminomalonate hydrochloride, 98%
Produktkod. 10335700 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10335700 25 g Glasflaska 25g
10606944 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10335700 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 114040250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13433-00-6 | C7H13NO4·ClH | 211.64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13433-00-6
Molekylformel C7H13NO4·ClH
Molekylvikt (g/mol) 211.64
MDL-nummer MFCD00012510
InChI-nyckel GLFVNTDRBTZJIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl aminomalonate hydrochloride, diethyl 2-aminomalonate hydrochloride, aminomalonic acid diethyl ester hydrochloride, 1,3-diethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, propanedioic acid, amino-, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, diethyl 2-aminomalonate hcl, diethyl aminomalonate hcl, diethyl 2-aminopropane-1,3-dioate, chloride, pubchem23977
PubChem CID 3084143
IUPAC-namn dietyl-2-aminopropandioat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)C(C(=O)OCC)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl aminomalonate hydrochloride
Smältpunkt 166.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5O2CCH(NH2)CO2C2H5·HCl
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, 470
Fieser 15,132
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 211.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl aminomalonate hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.