Läs mer
Dietyl(aminometyl)fosfonatoxalat, 95 %
Produktkod. 10663292 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10663292 1 g Glasflaska 1g
10425555 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10663292 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 332210010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 117196-73-3 | C5H14NO3P·C2H2O4 | 257,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117196-73-3
Molekylformel C5H14NO3P·C2H2O4
Molekylvikt (g/mol) 257.18
MDL-nummer MFCD00800255
InChI-nyckel OVHZWLGNOJBTDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl aminomethyl phosphonate oxalate, diethoxyphosphorylmethanamine; oxalic acid, diethyl aminomethyl phosphonate oxalate salt, phosphonic acid, p-aminomethyl-, diethyl ester, ethanedioate 1:1, phosphonic acid, aminomethyl-, diethyl ester, ethanedioate 1:1, acmc-20mn2b, diethyl aminomethylphosphonate oxalate, oxalic acid diethyl aminomethylphosphonate, diethyl aminomethyl phosphonate ethanedioate
PubChem CID 2733594
IUPAC-namn dietoxifosforylmetanamin; oxalsyra
LEDER CCOP(=O)(CN)OCC.C(=O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate
Namnnotering 95%
Smältpunkt 118.0°C to 126.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 257.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.