Läs mer
Alfa Aesar™ Diethyl benzamidomalonate, 98+%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl benzamidomalonate |
| Smältpunkt | 61°C to 65°C |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 2817007 |
| Formel vikt | 279.29 |
| Procent renhet | ≥98% |