Läs mer
Diethyl benzylidenemalonate, 98%
Produktkod. 11310114
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11310114 25 g 25g
11320114 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310114 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00561.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5292-53-5 | C14H16O4 | 248.28 g/mol
Dietylbensylidenemalonat används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det är också involverat i konjugattillsatsen av cyanidjoner till arylidenemalonestrar ger en användbar väg till arylbärnstenssyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylbensylidenemalonat används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det är också involverat i konjugattillsatsen av cyanidjoner till arylidenemalonestrar ger en användbar väg till arylbärnstenssyror.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5292-53-5
Molekylformel C14H16O4
Molekylvikt (g/mol) 248.28
MDL-nummer MFCD00009149
InChI-nyckel VUWPIBNKJSEYIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl benzylidenemalonate, diethyl benzalmalonate, diethyl 2-benzylidenemalonate, ethyl benzylidenemalonate, diethylbenzalmalonate, diethyl phenylmethylene malonate, malonic acid, benzylidene-, diethyl ester, diethylmalonate, benzal, benzylidenemalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenylmethylene-, diethyl ester
PubChem CID 94751
IUPAC-namn dietyl-2-bensylidenpropandioat
LEDER CCOC(=O)C(=CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl benzylidenemalonate
Smältpunkt 28°C to 31°C
Densitet 1.107
Kokpunkt 215°C to 217°C (30 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.536
Kvantitet 25 g
Beilstein 528894
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 248.28
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.