Läs mer
Dietylbensylmalonat, 97 %
Produktkod. 11499937
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499937 100 g 100g
11489937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22890.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 607-81-8 | C14H18O4 | 250,294 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 607-81-8
Molekylformel C14H18O4
Molekylvikt (g/mol) 250.294
MDL-nummer MFCD00009166
InChI-nyckel ICZLTZWATFXDLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl benzylmalonate, diethyl 2-benzylmalonate, benzylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-40y0x0xn6p, malonic acid, benzyl-, diethyl ester, malonic acid, 2-benzyl-, diethyl ester, diethyl benzyl malonate, 1,3-diethyl 2-benzylpropanedioate, diethyl benzylpropanedioate
PubChem CID 69090
IUPAC-namn dietyl-2-bensylpropandioat
LEDER CCOC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl benzylmalonate
Densitet 1.069
Kokpunkt 162 °C till 163 °C (10 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 100 g
Beilstein 615793
Formel vikt 250.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.