Läs mer
Dietylbensylmalonat, TRC
Produktkod. 30371903
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30371903 25 g
1 options
Produktkod. 30371903 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44378025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Benzylmalonate
CAS 607-81-8
Molekylformel C14 H18 O4
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H18O4/c1-3-17-13(15)12(14(16)18-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,3-4,10H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(=O)OCC
IUPAC-namn dietyl 2-bensylpropanedioat
Molekylvikt (g/mol) 250.29
Formel vikt 250.1205