Läs mer
Dietylbensylmalonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Benzylmalonate |
| CAS | 607-81-8 |
| Molekylformel | C14 H18 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O4/c1-3-17-13(15)12(14(16)18-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,3-4,10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | dietyl 2-bensylpropanedioat |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.29 |
| Formel vikt | 250.1205 |